Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marque: Bio-Techne NB120-6865
296.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spécification
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Alkaline Phosphatase (AP) | |
Chicken | |
Multi-step | |
RUO | |
Secondary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
1.0 mg/mL | |
Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000 | |
Human IgG whole molecule | |
1 mg | |
Adaptive Immunity, Immunology | |
Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum. | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™ > 1mg; AP
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu