Learn More
Cole-Parmer™ Boîte de Petri en PFA Chemware™
Code produit. 11775519 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11775519
Marque: Cole-Parmer™ 0614802
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour les applications biologiques sans contamination
  • Boîte de Petri en PFA Chemware D1069545, 100 x 15 mm, 100 ml
  • Comporte une surface inerte, non adhésive et non contaminante
  • Les couvercles ne sont pas inclus
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PFA
Forme Rond
Type Boîte de Petri
Nb par paquet 1
Hauteur (métrique) 1,5 cm
Hauteur (impériale) 0,563 in
Diamètre (impériale) 3,938 in
Diamètre (métrique) 10 cm