Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sachet d’échantillonnage de gaz Chemware avec vanne septum On / Off FEP
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1075007
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Sachet de prélèvement en PTFE• Température maximale 93°C
• Avec valve on/off ou septum
• PTFE FEP épaisseur 125μm résistant aux gaz corrosifs
• Sachet à valve nickel/laiton pour tube φ int. 6,4mm
• Sachet à septum silicone/polypropylène
• Sachet PTFE FEP avec septum
Spécification
Sachet d’échantillonnage du gaz avec FEP | |
Vanne septum d’ouverture / de fermeture du FEP | |
93°C |
4.7 L | |
Silicone, Polypropylene |