Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en polymère de butyle ChemTek™ série 38-520
Code produit. p-8005082 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 12629711
Marque: Ansell™ 38520100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ils offrent une résistance optimale à la plupart des produits chimiques agressifs sans compromette la dextérité ni le confort. Les gants pour immersion en polymère de butyle Ansell Edmont™ ChemTek™ 38-520 Series offrent une protection supérieure contre les aldéhydes, cétones et esters et contre les acides minéraux concentrés.
  • Finition lisse de couleur noire
  • Enfilage facile et bonne préhension
  • Protection maximale contre les produits chimiques dangereux
  • Étonnamment flexibles et offrant une excellente dextérité
  • Conçus pour offrir un grand confort grâce à leur forme ergonomique et incurvée naturelle et à leur sensation douce
  • L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie au latex
  • Parfaits pour l’industrie chimique, le raffinage du pétrole et de l’essence, l’industrie de l’imprimerie, l’industrie automobile, l’industrie minière et le domaine aérospatial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Butyle
Matériau de la manchette Butyle
Applications Industrial
Coating Material Polymère de butyle
Couleur Black
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Oui
Matériau Butyl Polymer
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 20 mil
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Ourlé
Couleur de l’ourlet Noir
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Type d’emballage Sachets emballés individuellement avec insert
Quantité 1 paire
Résistant à Haute résistance aux substances chimiques
Séries 38-520