Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique, PC 620 Select
GREENER_CHOICE
Code produit. 16211792 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16211792
Marque: VACUUBRAND™ 20737350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour le fonctionnement simultané de deux applications de vide contrôlées électroniquement avec une seule pompe. De même, les modèles 511 et 611 Select disposent d’un port contrôlé manuellement. Un contrôleur de vide VACUU·SELECT pour un flux de travail simplifié.
  • Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique simplifie le travail en laboratoire
  • Les applications prédéfinies permettent de gagner du temps et donnent des résultats reproductibles
  • Éditeur d’applications facile à utiliser pour la création de séquences de procédés uniques
  • Pompe à vide puissante avec excellente compatibilité chimique et aux condensats
  • Électrovannes résistantes aux produits chimiques pour maintenir le contrôle du procédé
  • La pression est maintenue à niveau lorsque le premier point d’ébullition est détecté par le contrôleur
  • Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
  • Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
  • Utilisez la commande des points de consigne manuelle pour des procédés simples
  • Satisfait aux exigences de vide élevées pour la plupart des solvants à ébullition élevée
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 Mbar (sans ballast à gaz), 3 Mbar (avec ballast à gaz)
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 24,6 kg
Comprend Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 1500 à 1 800 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 435 x 243 x 457 mm
Matériau PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
Modèle PC 620 Select
Niveau sonore 45 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,25 kW
Poids (métrique) 21,2 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 3,4 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Applications Évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V