Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique, PC 520 Select
Pour le fonctionnement simultané de deux applications de vide contrôlées électroniquement avec une seule pompe. Les modèles similaires disposent d’un port contrôlé manuellement. Le contrôleur de vide VACUU-SELECT simplifie les tâches de laboratoire courantes grâce à une interface utilisateur graphique.
Marke: VACUUBRAND™ 20733350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique simplifie le travail de laboratoire
- Fréquemment utilisé pour les applications de vide de taille moyenne impliquant des solvants courants
- Les applications prédéfinies permettent de gagner du temps et fournissent des résultats reproductibles
- Créez des séquences de procédé uniques grâce à un éditeur d’applications facile à utiliser
- Pompe à vide puissante avec excellente compatibilité chimique et aux condensats
- Les électrovannes résistantes aux produits chimiques maintiennent le contrôle du procédé
- La pression est maintenue à niveau lorsque le premier point d’ébullition est détecté par le contrôleur
- Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
- Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
- Utilisez la commande des points de consigne manuelle pour des procédés simples
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spezifikation
7 Mbar (sans ballast à gaz), 12 Mbar (avec ballast à gaz) | |
21,8 kg | |
1500 à 1 800 min-1 | |
435 x 243 x 457 mm | |
PC 520 Select | |
CEE | |
18,6 kg | |
10°C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, chambres de séchage, assécheur de gel | |
1,1 bar |
VACUU SELECT | |
Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) | |
Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm. interne Royaume-Uni | |
PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM | |
45 dBA | |
0,18 kW | |
40°C | |
2 m3/h | |
Pompe à membrane | |
2 | |
2 | |
230 V |