Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours chimie
Marque:  Esculape Laboratoire™ 722 06 08
Code produit. 11779315
  • 281.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Trousse de secours risques chimiques
• Trousse de premiers soins d'urgence pour les environnements exposés à des risques chimiques
• Composition
• 1 lave oeil pH neutre 200mL
• 10 unidoses de sérum physiologique
• 1 couverture de survie
• 1 écran facial pour bouche à bouche
• 1 écharpe triangulaire
• 10 compresses stériles 30 x 30cm
• 18 pansements adhésifs assortis
• 4 bandes extensibles 3m x 7cm
• 2 pansements compressifs
• 1 rouleau de sparadrap 5m x 2cm
• 1 vaporisateur de chlorhexidine 50mL
• 1 paire de ciseaux Lister
• 1 pince à échardes
• 12 épingles de sûreté
• 2 sacs plastiques
• 3 paires de gants vinyle
• 1 guide premiers secours
• Inclus avec un support mural. Possibilité de plombage.
Spécification
Spécification
10 cm
27 cm
1 solution de lavage oculaire à pH neutre de 200 ml, 10 solutions salines à dose unique, 1 couverture de survie, un bouche-à-bouche à protection faciale, 1 foulard triangulaire, 10 compresses stériles de 30 x 30 cm, 18 bandes adhésives assorties, 4 bandes élastiques de 3 m x 7 cm, 2 bandes de compression, 1 rouleau de ruban de 5 m
29 cm
Environnements exposés aux dangers chimiques
Kit de premiers secours chimie
1 de chaque
Nom du produit
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours chimie > Hauteur : 29 cm