Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’injection d’échantillons Cheminert™, acier inox, 5 μl
Code produit. 11593960 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11593960
Marque: Thermo Scientific™ CSL5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les injecteurs microbore Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation.
Utilisez les injecteurs de micro alésage Thermo Scientific™ Cheminert™ modèle C2 comme injecteurs ou vannes de commutation. Actionnement manuel ou à l’aide d’un actionneur microélectronique. Avec des raccords de 1/16 po et des ouvertures de 0,010 po. Disponible en configurations à six ou dix ouvertures. Boucle d’échantillonnage de 5 μl incluse.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) d’échantillon 5 μl
Type Sample Injector Loop
Matériau du stator Acier inoxydable