Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur Microbore Cheminert modèle C2
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- raccords de 1/16 pouce
- Ports de 0,010 po
- Disponible avec configuration à 6 orifices ou 10 orifices
- Disponible avec commande manuelle ou microélectrique.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) d’échantillon | 10 μl |