Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur pour flacon en ECTFE résistant aux produits chimiques Stuart™
Adaptateur pour flacon en ECTFE résistant aux produits chimiques compatible avec la gamme Stuart™ de distributeurs adaptables sur flacons
60.75€
Spécification
Type de produit | Adaptateur |
---|---|
Matériau | ECTFE |
À utiliser avec (équipement) | Distributeur adaptable sur flacons Pressmatic |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12467762
|
Cole-Parmer™
10116-93 |
38 mm |
60.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12487762
|
Cole-Parmer™
10116-94 |
40 mm |
60.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec une grande variété de distributeurs adaptables sur flacons Stuart™
- ECTFE résistant aux produits chimiques
- Disponible en taille de filetage de 38 ou de 40 mm
Spécification
Adaptateur | |
ECTFE | |
Distributeur adaptable sur flacons Pressmatic |