Learn More
Kautex™ Flacons carrés à col large sans bouchon
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons carrés à col large Kautex™ sans bouchons sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
Marque:  Kautex™ 2000079213
Code produit. 15901441
  • 167.00€ / 27 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Faciles à remplir et à nettoyer
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Trois types de bouchons disponibles séparément
  • Conditionnement approuvé par l’ONU pour les matières solides (valide avec les bouchons associés)
Application : 
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2500 ml
122 x 122 x 260 mm
HDPE
Blanc
68,5mm