Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistantes aux produits chimiques et aux températures extrêmes
Marquez les conteneurs d’échantillons secs à température ambiante grâce à ce consommable en polypropylène blanc mat économique (B-7425). Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
58.18€ - 93.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | Black on White |
Finition | Matte |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17950770
|
Brady™
170847 |
0,375 x 1 in |
58.18€
240 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17960750
|
Brady™
170846 |
1 x 1,5 in |
93.95€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Spécialisées : pré-dimensionnées pour une utilisation sur les flacons ou les conteneurs d'échantillons secs à température ambiante
- Durables : résistantes aux températures extrêmes, à un contact modéré aux produits chimiques et à une utilisation quotidienne
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses dans des conditions extrêmes
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Labels | |
BMP51, M511 | |
0,004 in |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
-112°F à +158°F | |
0,5 in |