Learn More
Fisherbrand™ Kit de contrôle des déversements de produits chimiques, capacité d’absorption de 16 litres
Code produit. 15833730 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
16 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15833730
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce kit de contrôle des déversements économique et portatif est livré dans un sachet en PVC à grande visibilité, résistant à l’eau et de couleur jaune, avec poignées. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. Idéal pour les zones de stockage de petite taille, comme derrière ou sous un siège, grâce à son format compact.
  • Kit de contrôle des déversements de produits chimiques économique
  • Portatif et facile à ranger
  • Sachet à grande visibilité et résistant à l’eau, qui permet de garder les adsorbants au sec
  • Léger, idéal pour les portoirs qui transportent de petites quantités de liquides
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Couleur Jaune
Capacité (métrique) 16 L
Type Kit économique de contrôle des déversements de produits chimiques
À utiliser avec (application) Kit d’urgence pour déversement de produits chimiques
Comprend 10 x tampons (500 x 400 mm), 2 x SOC HAZ412 (76 mm de diamètre x 1 220 mm), 1 paire de gants, 1 sachet à déchets en plastique et des instructions
Quantité d’emballage 1 kit
Dimensions (L x l x H) 500 x 400 x 110 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Poids (métrique) 1,8 kg