Learn More
Fisherbrand™ Tampons de sorbant pour produits chimiques, haute visibilité
Code produit. 15893720 Tous les produits Fisherbrand Produits
1,14 L, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: HA.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,14 L
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15893720
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tampons de sorbant à code couleur jaune sont très visibles pour assurer la sécurité et faciliter la séparation des déchets dangereux.
  • Couleur jaune pour une haute visibilité
  • Tampons à 3 épaisseurs
  • Perforés au niveau de l’axe central pour une division en deux, pour une réduction des déchets
  • Ne réagit pas aux fluides agressifs
Déversements, capacité absorbante
Spécification
Absorbance Hydrophile, oléophile
Couleur Jaune
Capacité (métrique) 1,14 L
Matériau PP
Type Sorbant pour produits chimiques
À utiliser avec (application) Sorbant résistant à l’abrasion, non pelucheux et résistant aux produits chimiques pour l’huile ou les liquides à base de solvants
Capacité de charge (métrique) 5,3 kg
Quantité d’emballage 100 tampons / boîte
Épaisseur 3 épaisseurs
Dimensions (L x l) 500 x 400 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Tampons de sorbant pour produits chimiques, haute visibilité >