Learn More
Welch™ Pompe à membrane résistante aux produits chimiques
Code produit. p-7225115 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Modèle:
MPC 1801 Z
MPC 201 T
MPC 302 Z
MPC 601 T - EF
Dimensions (L x l x H):
200 x 260 x 150 mm
233 x 260 x 171 mm
260 x 390 x 170 mm
540 x 300 x 240 mm
Débit:
13,3 m3/h
2,2 m3/h
3,1 m3/h (51,7 l/min)
4,9 m3/h (81,7 l/min)
Nbre de têtes de pompe:
2
4
8
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15743069
Marque: Welch™ 414722
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les pompes à membrane à usage chimique MPC permettent de pomper des vapeurs agressives de solvants et d’acides.
  • Les pompes à membrane à usage chimique MPC utilisent le PTFE et d’autres plastiques fluorés pour les pièces en contact avec des liquides afin de permettre le pompage des solvants agressifs et des vapeurs acides. Si la pompe doit manipuler des vapeurs chimiques difficiles, la version X2 résistante aux produits chimiques supérieure avec des joints de qualité supérieure et des revêtements plus épais est le meilleur choix. La série de membranes de Welch est bien connue pour son fonctionnement silencieux et sa douceur de fonctionnement exceptionnelle. Il s’agit d’un résultat d’améliorations continues des produits et de relations étroites avec nos clients. Grâce à leur faible poids et leur conception compacte, les utilisateurs peuvent facilement déplacer les pompes à différents endroits pour les utiliser sur différentes applications.
  • Selon les exigences spécifiques, Welch fournit 1, 2, 4 et 8 pompes à membrane. Elles sont disponibles en configuration à un ou plusieurs étages avec une vitesse de pompage contrôlée (Ecoflex) ou non. Les pompes à membrane Ecoflex sont équipées d’un système de contrôle du vide de pointe qui permet de varier la vitesse de pompage. Le vide peut être ajusté précisément en fonction des besoins individuels, avec pour résultat que le processus s’exécute plus efficacement et est reproductible. La réduction de pression supplémentaire permet la distillation de mélanges presque automatiquement et sans opération de fractionnement. Les pompes à membrane Ecoflex garantissent un équilibre économique et écologique positif, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation de 80 % maximum.
  • Applications : Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 233 x 260 x 171 mm
Matériau PTFE
Modèle MPC 302 Z
Niveau sonore < 44 dB
Poids (impériale) 24,7 lb
Poids (métrique) 11,2 kg
Débit 3,1 m3/h (51,7 l/min)
À utiliser avec Évaporation rotative, étuve à vide, applications industrielles, dessiccation, distillation, filtration, séchage de gel, concentrateur, échantillonnage de gaz, séchage, dégazage
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Membrane résistante aux produits chimiques
Nbre de têtes de pompe 2
Nbre d’étapes 2
Pression maximale < 5 Torr
Tension 230 V