Learn More
JULABO™ Réfrigérateurs pour produits chimiques, série KRC
Les réfrigérateurs Julabo™ pour produits chimiques sont utilisés pour le stockage et le refroidissement de produits chimiques et de substances dangereuses. L’intérieur sans étincelle empêche les dommages causés par les déversements ou évaporations éventuels de produits chimiques.
2230.00€ - 2436.00€
Spécification
Description Refrigerator for chemicals
Gamme de températures -2°C à +12°C
Résolution de la température 0,1°C
Capteur PTC
Stabilité de la température ±1°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10500172
Afficher les documents
JULABO™
8800718
180 L N/A N/A N/A
10739844
Afficher les documents
JULABO™
8800705
68 L N/A N/A N/A
Description
Description
  • Avec intérieur sans étincelle
  • Stockage et refroidissement de substances dangereuses
  • Circuit de commande auto-protégé
  • Affichage numérique de la température (LED)
  • Protection contre les surcharges du compresseur de refroidissement avec bouton de test
  • Coupure en cas de dysfonctionnement avec signal d’alarme visuel
  • Les capteurs de fonctionnement et de sécurité sont protégés contre les courts-circuits et les déconnexions
Spécification
Spécification
Refrigerator for chemicals
0,1°C
±1°C
Designed for storing and cooling hazardous substances
230 V 50 Hz
-2°C à +12°C
PTC
LED
230 V
50 Hz
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JULABO™ Réfrigérateurs pour produits chimiques, série KRC