Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Unit Size:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Description
- Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
- Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
- Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
- Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
- Pour les photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, spectroFlex
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EN ISO 15705 |
| À utiliser avec (application) | Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre PhotoLab™ 6000, appareil de mesure Photoflex™ |
| Nbre de tests | 60 |
| Plage | 200 à 15 000 mg/L |
| Type | Kit de réactif pour test du boron (B) |
Safety and Handling
Product Identifier
- COD3 TC (HR)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient dichromate de potassium. Peut produire une réaction allergique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction