Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
missing translation for 'unitSize'
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Descripción
- Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
- Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
- Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
- Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
- Pour les photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, spectroFlex
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | EN ISO 15705 |
| À utiliser avec (application) | Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Ph |
| Nbre de tests | 250 |
| Plage | 9 à 20°C |
| Type | Kit de réactif pour test du Cuivre (Cu) CombiCheck |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- COD Cell Test Method: photometric 50 - 500 mg/l Spectroquant
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury(II) sulphate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido