Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Code produit. 11757105
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Conditionnement:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11757105
Marque: WTW™ 251991
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Obtenez des résultats précis de tests de demande chimique en oxygène (DCO) grâce au kit de réactif pour test du dioxyde de chlore.
  • Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
  • Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
  • Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
  • Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
  • Pour les photomètres PhotoLab&reg ; S6, PhotoLab&reg ; S12, PhotoLab&reg ; Spectral, spectroFlex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
À utiliser avec (équipement) Photomètres
Comprend Certificats
Nbre de tests 90
Plage 20 à 1500 mg/L
Type Kit de réactif pour test du zinc (Zn)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD2 TC (MR)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient dichromate de potassium. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate