Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Conditionnement:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Description
- Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
- Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
- Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
- Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
- Pour les photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, spectroFlex
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 15705 |
| À utiliser avec (application) | Eaux usées, contrôle de la production, eaux souterraines, eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre PhotoLab™ 6000, appareil de mesure Photoflex™ |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 4 à 5 à 25°C |
| Type | Kit de réactif pour test du fluorure (F) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COD Reagent Vario LR
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(1+) sulphate, potassium dichromate