Learn More
WTW™ Kits de test de demande chimique en oxygène (DCO)
Click to view available options
Plage:
13 à 20°C
20 à 1500 mg/L
200 à 15 000 mg/L
25 à 1500 mg/L
300 à 3500 mg/L
4 à 40 mg/L
4 à 5 à 25°C
6 à 20°C
9 à 20°C
Unit Size:
0.75kg
136g
25 pièces
400mL
Description
- Grande variété d’instruments pour la mesure de demande chimique en oxygène (DCO)
- Déterminations en toute sécurité de la DCO dans l’eau
- Kit de réactif pour test du dioxyde de chlore (ClO<sub>2</sub>)
- Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface
- Pour les photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, spectroFlex
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, le contrôle de production, les eaux souterraines, les eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photolab™ S6, Photolab™ S12, Photolab™ Spectral, photomètres spectroFlex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 250 |
| Plage | 4 à 40 mg/L |
| Type | Kit de réactif pour test du nickel (Ni) CombiCheck |
Safety and Handling
Product Identifier
- COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury(II) sulphate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction