Learn More
CHEMetrics Recharges pour kit d’analyse Chemets™
Product Code. 11751044
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm
0 à 40 ppb et 0 à 100 ppb
1 à 12 ppm
Méthode de test:
Carmin D'Indigo
Rhodazine D
À utiliser avec (équipement):
Comparateurs C-7501
Comparateurs C-7512
Comparateurs C-7540
Unit Size:
30 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11751044
Brand: CHEMetrics R7540
This item is not returnable. View return policy
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
  • Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
  • Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
  • En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
  • Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans
Order Info
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Specifications
Analytes Oxygène dissous (O.D.)
À utiliser avec (équipement) Comparateurs C-7540
Comprend 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-7540 (0-40 ppb) et K-7599 (0-100 ppb)
Nbre de tests 30
Plage 0 à 40 ppb et 0 à 100 ppb
Méthode de test Rhodazine D
Heure du test 2 min
Type Recharge de l’oxygène dissous CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dissolved Oxygen CHEMets & ULR CHEMets Refills and Vacu-vials Ampoules
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 2, 2'-Oxydiethanol,Potassium hydroxide
Avertissement ! Prop 65