Learn More
CHEMetrics Recharges pour kit d’analyse Chemets™
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm
0 à 40 ppb et 0 à 100 ppb
1 à 12 ppm
Méthode de test:
Carmin D'Indigo
Rhodazine D
À utiliser avec (équipement):
Comparateurs C-7501
Comparateurs C-7512
Comparateurs C-7540
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
- Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
- En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
- Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Spécification
Spécification
| Analytes | Oxygène dissous (O.D.) |
| À utiliser avec (équipement) | Comparateurs C-7512 |
| Comprend | 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-7512 |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 1 à 12 ppm |
| Méthode de test | Carmin D'Indigo |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Recharge de l’oxygène dissous CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- dissolved oxygen vacu-vials ampoules and chemets refill
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: diethylene glycol, potassium hydrogen phthalate, hydrochloric acid, EDTA disodium salt dihydrate, C.
Avertissement ! Prop 65