Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez les températures sur sept jours, températures allant jusqu’à -150 °C.
Marque:  Thermo Scientific™ 201249
Code produit. 11983927
  • 1618.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :
  • Enregistreur sur sept jours
  • Fonctionnement à -150°C
  • Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
  • Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Enregistreur sens encre, installé en usine
-150°C
7 jours
6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes
Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
Archiviste