Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques pour congélateurs à ultra-basse température
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateur avec une capacité de 400 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 500 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 600 boîtes, série TSX
Congélateur avec une capacité de 700 boîtes, série TSX
Congélateurs à 400 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Congélateurs à 500 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Congélateurs à 600 boîtes HERAfreeze séries Revco RLE, Forma 89000, TLE, HLE, Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Congélateurs-coffres série TDE
Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF et TSU Series (non disponible sur les congélateurs de 14.9 ft3), Série TSU (non disponible sur les congélateurs de 14,9 pieds cubes), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma 88400 et TSU400., TSU400
Forma 88500, 88600, 88700 et TSU500, TSU600 et, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF et série TSE/TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma 900 et 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF, série TSE et TSD, Séries TSE/TSD, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
HERAfreeze HFU400T ; Revco UxF400 ; TSU400, Revco™ UxF400
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390 , 350
Revco CxF série (sauf ULT350 et ULT390 )
Séries TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Séries TSE/TSD, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
Séries TSE/TSD, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD Series
TSX Series
Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Type:
6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes
Enregistreur graphique
Enregistreur à tracé sec, installé en usine
Papier pour enregistreur graphique
Stylos pour enregistreur graphique
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à –150°C grâce aux enregistreurs Thermo Scientific™ pour congélateurs ultra-basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique 15 cm (6 in.) et peuvent être installés sur site ou en usine.
Caractéristiques :
- Enregistreur sur sept jours
- Fonctionnement à -150°C
- Installé sur site ou en usine
Informations de commande :
- Les unités installées sur site requièrent un technicien qualifié
Spécification
Spécification
| Type | 6 po ( 15,2 cm ) Enregistreurs de diagrammes |
| Capacité (impériale) | 14,9 pied cube |
| Capacité (métrique) | 421,9 L |
| Gamme de températures | -150°C |
| À utiliser avec (équipement) | Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF et TSU Series (non disponible sur les congélateurs de 14.9 ft3), Série TSU (non disponible sur les congélateurs de 14,9 pieds cubes), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) |
| Autonomie statique | 7 jours |
| Options de surveillance | Archiviste |