Learn More
Charbon de bois, Technique, activé pour l‘adsorption des gaz, 10-18 mailles, granulaire, Fisher Chemical
Code produit. 10354930
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Numéro MDL 133992
Spécification
Point de fusion 3652°C
Couleur Noir
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 12g/mol
Forme physique Solide
Identifiant produit
  • Activated charcoal