Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal caractérisé, provenance du Canada
Le sérum de veau fœtal caractérisé Cytiva, d’origine canadienne, favorise la croissance des cellules avec le sérum de veau fœtal caractéristique HyClone d’origine canadienne.
Marque: Cytiva SH30396.03IR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le sérum de veau fœtal (SVF) caractérisé, d’origine canadienne, est filtré à l’aide de filtres de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores et traité à l’aide de la technologie de pool véritable pour assurer la cohérence de la qualité du sérum (Fig 1). Le SVF caractérisé est largement utilisé par les professionnels nécessitant un profil biochimique étendu et une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine. Le SVF caractérisé, d’origine canadienne, est conforme aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFa).
- Le SVF caractérisé est filtré à l’aide de trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores. Avant la distribution, chaque lot de sérum est poolé afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons (technologie True Pool). Le SVF caractérisé est testé pour les Globulines gamma, Phosphatases alcalines, Lactates Déshydrogénase, Transaminase glutamique pyruvique (SBPT), Glutamate-oxaloacétate transaminase (SGOT), pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, Capacité totale de fixation du fer (TIBC), Coefficient de saturation en fer, Glucose et IgG Les tests inclus sont sujets à des variations sans préavis.
Spécification
Gamma globuline, phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, albumine, azote de l’urée sanguine, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, fer, TIBC, pourcentage de saturation, glucose, IgG | |
Canada | |
Stérile | |
Caractérisé | |
Fièvre catarrhale du mouton Adénovirus bovin Parvovirus bovin VRS BVDV Agents cytopathogènes Agents hématogènes Agents d’absorption de l’espèce bovine Reovirus du virus de la rage | |
≤ 25 mg/dl | |
Oui |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
50 mL | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores ; irradié. | |
Irradiés | |
≤ 25 EU/ml | |
Non |