Learn More
Memmert™ Modification de chambre (pour étagères ou grilles renforcées) pour UF750plus
Code produit. 17569615 Tous les produits Memmert Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Étuve UF750plus
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17569615
missing translation for 'mfr': Memmert™ UF750plusK1
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Modification de chambre pour l’application d’étagères en acier inoxydable perforées renforcées ou de grilles en acier inoxydable.
  • Comprend le remplacement des grilles standard par des grilles renforcées
Specifications
À utiliser avec (équipement) Étuve UF750plus
Type Modification de chambre