Learn More
Nabertherm™ Four de chambre série LH 1300 avec contrôleur B500
Isolation robuste à base de briques réfractaires légères.Grâce à une grande variété d’équipements optionnels, ces fours à chambre peuvent être adaptés de manière optimale à vos procédés.
Marque: Nabertherm™ LH0632NKNE
Description
- Température maximale :1300°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
- Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
- Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
- Isolation multicouches sans fibre à base de briques réfractaires légères et isolation unique de secours
- Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
- Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
- Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
- Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
- Verrouillage rapide sur la porte
- Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
- Support inclus
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Specifications
B500 | |
Jusqu’à 1 300°C | |
1070 x 780 x 1365 mm |
60 L | |
400 x 400 x 400 mm | |
300 kg |