Learn More
Nabertherm™ Four de chambre série LF 1400 avec contrôleur B500
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
30 L
60 L
120 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale :1400°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilation postérieure, garantissant des températures basses au niveau du caisson
- Chauffage sur cinq côtés pour une température d’une uniformité optimale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Commande amovible, montée sur la porte du four, et assurant un grand confort d’utilisation
- Protection de l’élément chauffant inférieur et de la surface d’empilage à plat fournie par la plaque SiC intégrée dans la base
- Isolation en fibres non classifiées de haute qualité avec des briques d’angle pour réduire les délais de chauffage et de refroidissement
- Porte avec joint entre chaque brique, montée à la main
- Puissance installée et élevée réduisant la durée du chauffage
- Ventilation latérale avec raccord de dérivation pour tuyau d’échappement
- Arche autonome assurant une stabilité élevée et une protection optimale contre la poussière
- Verrouillage rapide sur la porte
- Conduit d’entrée librement ajustable des lames d’air au niveau de la base du four
- Support inclus
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B500 |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| max. (métrique) | 1400°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 250 x 250 x 250 m |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 860 x 680 x 1215 mm |
| Poids (métrique) | 170 kg |