Learn More
Tocris Bioscience™ CGS 35066
Endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor
Marque: Tocris Bioscience™ 2512/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CGS 35066 is a potent endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor that displays > 100-fold selectivity over neutral endopeptidase 24.11 (IC50 values are 22 and 2300 nM respectively). Blocks the hypertensive effects induced by big ET-1 in vitro and reduces the magnitude of cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage (SAH).Spécification
10 mg | |
CGS 35066 | |
349.28 | |
CGS 35066 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu