missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGS 19755, Tocris Bioscience™

Code produit. 18015472
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent competitive NMDA antagonist

Potent, competitive NMDA receptor antagonist. Anticonvulsant and neuroprotective.

Identifiants chimiques

CAS 110347-85-8
Formule moléculaire C7H14NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 223.165
Clé InChI LPMRCCNDNGONCD-RITPCOANSA-N
Synonyme selfotel, selfotel usan:inn, 2s,4r-4-phosphonomethyl piperidine-2-carboxylic acid, cis-4-phosphonomethyl pipecolic acid, chembl39664, 2-piperidinecarboxylic acid, 4-phosphonomethyl-, cis, 2-piperidinecarboxylic acid, 4-phosphonomethyl-, 2s,4r, cis-4-phosphonomethyl piperidine-2-carboxylic acid, cis-4-phosphonomethyl-piperidine-2-carboxylic acid, selfotel, +
CID PubChem 68736
ChEBI CHEBI:34973
Nom IUPAC (2S,4R)-4-(phosphonomethyl)piperidine-2-carboxylic acid
SMILES C1CNC(CC1CP(=O)(O)O)C(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau CGS 19755
Quantité 10 mg
Poids de la formule 223.17
Pourcentage de pureté >98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'