Learn More
CGP 3466B maleate, Tocris Bioscience™
Code produit. 18094192
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
GAPDH inhibitor; neuroprotective
CGP 3466B maleate is an orally active glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) inhibitor. Exhibits antiapoptotic activity via inhibition of GAPDH nuclear translocation and mitochondrial complex 1-dependent H2O2 release. CGP 3466B inhibits colon cancer proliferation in vitro and displays neuroprotective activity in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 200189-97-5
Formule moléculaire C23H21NO5
Poids moléculaire (g/mol) 391.423
Clé InChI SQAZQLMBEHYFJA-BTJKTKAUSA-N
Synonyme omigapil maleate, cgp 3466b maleate, unii-3q69bfz4op, 3q69bfz4op, tch 346 maleate, dibenzo b,f oxepin-10-ylmethyl-methyl-prop-2-ynyl-amine maleate, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine monomaleic acid salt, n-dibenz b,f oxepin-10-ylmethyl-n-methyl-n-2-propynyl amine maleate, maleic acid; methyl 2-oxatricyclo 9.4.0.0 3 ,? pentadeca-1 15 ,3 8 ,4,6,9,11,13-heptaen-9-ylmethyl prop-2-yn-1-ylamine
CID PubChem 9821821
Nom IUPAC N-(benzo[b][1]benzoxepin-5-ylmethyl)-N-methylprop-2-yn-1-amine;(Z)-but-2-enedioic acid
SMILES CN(CC#C)CC1=CC2=CC=CC=C2OC3=CC=CC=C31.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CGP 3466B maleate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 391.42
Pourcentage de pureté >99%