Learn More
Thermo Scientific Chemicals CGI1746, 95 %
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | CGI1746 |
CAS | 910232-84-7 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 100 mg |
Formule moléculaire | C34H37N5O4 |
Poids de la formule | 579,7 |
Clé InChI | JIFCFQDXHMUPGP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN1C=C(N=C(NC2=CC=C(C=C2)C(=O)N2CCOCC2)C1=O)C1=C(C)C(NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)=CC=C1 |
Nom IUPAC | 4-tert-butyl-N-[2-methyl-3-(4-methyl-6-{[4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl]amino}-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)phenyl]benzamide |
Poids moléculaire (g/mol) | 579.70 |