Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ CFSE
Click to view available options
Quantité:
5 x 500 μg
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Poids moléculaire de 557,47 g/mol
- Une fois les groupes d’acétate clivés, il a un pic d’excitation de 494 nm et un pic d’émission de 521 nm
- Chaque flacon peut être reconstitué pour stocker une concentration de 10 mM avec 90 μl de DMSO anhydre
- Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les 6 mois, protégé de la lumière et stocké à −20°C avec un déshydratant ; évitez les cycles de congélation-décongélation
- Taille de l’unité : 5 x 500 μg
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux |
| Type de produit | CFSE |
| Emission | 494/521 |
| Format | 5 x 500 μg |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 5 x 500 μg |