missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CFL1 (Human) Recombinant Protein
Human CFL1 full-length ORF ( AAH11005, 1 a.a. - 166 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH11005 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1072 |
Nom | cofilin 1 (non-muscle) |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16116224
|
Abnova™
H00001072-P01.10ug |
10 μg |
335.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16126224
|
Abnova™
H00001072-P01.25ug |
25 μg |
508.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Sequence: MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFAKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQANCYEGVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL
Spécification
AAH11005 | |
cofilin 1 (non-muscle) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CFL | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1072 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CFL1 | |
GST |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein