Learn More
Gibco™ CF6-Neo Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Description
Fabriquées par MTI-GlobalStem et équivalent à MTI-GlobalStem n° de cat. GSC-6005G, ces cellules MEF sont isolées à partir de souris consanguine CF1 x C57BL/6, arrêtées mitotiquement par irradiation et testées afin de garantir les performances et minimiser le risque de contamination. Pour les MEF résistants à la néomycine inactivés par un traitement à la mitomycine C, voir Fibroblastes embryonnaires de souris CF6-Neo, traités à la MitC. Vous pouvez également choisir parmi notre vaste sélection d’autres MEF en fonction de votre application.
• Gagnez un temps précieux avec les MEF pré-inactivés et prêts à l’emploi
• Culture des ESC et des CSPi en toute confiance à l’aide de cellules nourricières soigneusement testées
• Procédez à vos travaux de recherche impliquant une sélection de médicaments utilisant des cellules résistantes à la néomycine
Gagnez du temps avec les MEF prêts à l’emploi
Les MEF CF6-Neo irradiés vous aident à gagner du temps et à gérer les problèmes d’une installation animale, à effectuer des dissections fastidieuses et chronophages, et à développer et tester des cellules jour après jour, semaine après semaine. Concentrez-vous sur votre recherche grâce à ces cellules nourricières prêtes à l’emploi et pré-inactivées.
Culture avec des cellules nourricières soigneusement testées
Chaque lot de MEF CF6-Neo fait l’objet de tests pour détecter des bactéries, le mycoplasme et les pathogènes de souris et minimiser le risque de contamination. Chaque lot est également testé pour assurer la viabilité post-décongélation (en général supérieure à 95 %) et la capacité à prendre en charge les cellules ES humaines et de souris afin de garantir des performances robustes et constantes dans votre recherche. Ces MEF ont été utilisés avec succès avec les lignées ESC / CSPi d’autres espèces, mais doivent être testés pour garantir leur compatibilité si elles sont utilisées pour une telle application.
Procédez à vos travaux de recherche impliquant une sélection de médicaments utilisant des cellules résistantes à la néomycine
Les MEF CF6-Neo expriment neoR à partir d’un transgène pPGKneobPa, ce qui les rend hautement résistants à la néomycine et à la généticine (G418). Chaque lot fait l’objet de tests de tolérance à diverses concentrations de G418 et la plage de seuil de survie est indiquée dans le CoA pour faciliter la conception des expériences. Utilisez ces cellules nourricières pour prendre en charge la culture ESC ou CSPi non différenciée tout en effectuant la sélection G418.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Fibroblastes embryonnaires de souris cryoconservés Stocker dans de l’azote liquide. |
| Age | Embryonique |
| Type de cellule | Cellule nourricière, fibroblaste embryonnaire de souris |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Souris |
| Source du donneur | Issu d’un regroupement d’échantillons |
| Nbre de cellules | 4 x 106 cellules |
| Type de produit | Cellules nourricières |
| Quantité | 4 x 106 cellules |
| Conditions d’expédition | Expédié sur de la glace sèche |