Learn More
Bromure de cétyltriméthylammonium, ∽ 98 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™ Code produit.: 11486461
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Bromure de cétyltriméthylammonium, ∽ 98 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit. 11486461 Tous les produits MP Biomedicals Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 11486461
Marque: MP Biomedicals 0219400490
Identifiants chimiques
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
Nom IUPAC hexadecyltrimethylazanium bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetyltrimethylammonium bromide
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de la formule 364.5
Pourcentage de pureté ∼98%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cetrimonium bromide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bromure de cétyltriméthylammonium, ∽ 98 %, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™ >