Learn More
Oxyde de tungstène de césium, poudre blanche, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 13587-19-4
Formule moléculaire Cs2O4W
Numéro MDL MFCD00049438
Synonyme Cesium tungstate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11353598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039206.06
5 g N/A
N/A
11363598
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039206.14
25 g N/A
N/A
Description
Description
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13587-19-4
Cs2O4W
MFCD00049438
Cesium tungstate
Spécification
Cesium tungsten oxide
Blanc
99.9% (Metals basis)
MFCD00049438
It is soluble in water.
Odorless
13587-19-4
Poudre
Cs2O4W
Cesium tungstate
513.66
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-019-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante