Learn More
Sulfate de césium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de césium est utilisé dans la préparation de solutions aqueuses denses en vue d’une centrifugation isopycnique. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydation à base d’oxydes métalliques pour les procédés hétérogènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1820 g/l) à 20°C
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau, les agents réducteurs et les agents oxydants.
Le sulfate de césium est utilisé dans la préparation de solutions aqueuses denses en vue d’une centrifugation isopycnique. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydation à base d’oxydes métalliques pour les procédés hétérogènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1820 g/l) à 20°C
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau, les agents réducteurs et les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cesium sulfate |
Point de fusion | 1,010°C |
Quantité | 500 g |
Merck Index | 14,2016 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. (1820g/L) at 20°C |
Poids de la formule | 361.87 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Densité | 4.24 |