Learn More
Sulfate de césium, + 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 1900.0°C |
Nom chimique ou matériau | Cesium sulfate |
Point de fusion | 1005.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
Formule linéaire | Cs2SO4 |
Merck Index | 15,2015 |