Learn More
Cesium Sulfate, ≥99%, Grade I, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Poly bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cesium sulfate |
Couleur | White |
pH | 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C) |
Forme physique | Crystalline |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 361.87g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Conditionnement | Poly bottle |
Densité | 4.243g/mL at 25°C |