Learn More
Solution de césium pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12972095 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
Code produit. 12972095
Marque: Fisher Chemical A 010 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL