Learn More
Nitrate de césium, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
208.00€ - 693.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CsNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.909 |
Numéro MDL | MFCD00010963 |
Clé InChI | NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j |
CID PubChem | 62674 |
Nom IUPAC | nitrate de césium |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.14 |
25 g |
208.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.22 |
100 g |
693.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-18-6 | |
194.909 | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
62674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] |
CsNO3 | |
MFCD00010963 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
nitrate de césium |
Spécification
(decomposition) | |
414°C | |
Blanc | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00010963 | |
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+] | |
194.909 | |
194.91 | |
1.55 | |
White crystalline powder |
Cesium nitrate | |
7789-18-6 | |
Cristalline | |
CsNO3 | |
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j | |
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N | |
nitrate de césium | |
62674 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
3.68 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P220-P221-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P308+P313-P330-P370+P378q-P370+P380+P375-P372-P501c
H271-H302-H361f
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only