Learn More
Nitrate de césium, 99,99 %, (à base de métaux traces), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7789-18-6
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.91
Numéro MDL MFCD00010963
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
CID PubChem 62674
Nom IUPAC nitrate de césium
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10749571
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
192070500
50 g Flacon en verre N/A
N/A
10378883
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
192072500
250 g Flacon en verre N/A
N/A
13458438
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
192070010
1 kg Flacon en verre N/A
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7789-18-6
194.91
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
62674
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
CsNO3
MFCD00010963
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
nitrate de césium
Spécification
Cesium nitrate
7789-18-6
Cristaux ou poudre cristalline
CsNO3
MFCD00010963
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
nitrate de césium
62674
99.9%
3.68
414.0°C
Blanc
99.9%
CsNO3
15,2014
Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
194.91
194.91
Base de métaux à l’état de traces
3.6800g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
Identifiant produit
  • Cesium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.