Learn More
Iodure de césium, 99,9 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 7789-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CsI |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.81 |
Numéro MDL | MFCD00010962 |
Clé InChI | XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l |
CID PubChem | 24601 |
Nom IUPAC | césium ; iodure |
SMILES | [I-].[Cs+] |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-17-5 | |
259.81 | |
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M | |
24601 | |
[I-].[Cs+] |
CsI | |
MFCD00010962 | |
cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l | |
césium ; iodure |
Spécification
1280.0°C | |
626.0°C | |
7789-17-5 | |
Poudre cristalline | |
CsI | |
MFCD00010962 | |
cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l | |
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; iodure | |
24601 | |
99.9% |
Cesium iodide | |
99.9% | |
Blanc | |
99.9% | |
CsI | |
15, 2013 | |
Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone | |
[I-].[Cs+] | |
259.81 | |
259.8 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus en cas d’inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter le rejet
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-145-2
missing translation for 'rtecsNumber' : FL0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cesium iodide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only