Learn More
Hydroxyde de césium, 99,9 %, (à base de métaux traces), pour analyse, poids de la solution : 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
129.00€ - 535.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21351-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CsHO |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.91 |
Numéro MDL | MFCD00010964 |
Clé InChI | HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution |
CID PubChem | 62750 |
ChEBI | CHEBI:33988 |
Nom IUPAC | césium ; hydroxyde |
SMILES | [OH-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10793591
|
Thermo Scientific Acros
213601000 |
100 g | Flacon en plastique |
129.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666982
|
Thermo Scientific Acros
213605000 |
500 g | Flacon en plastique |
535.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
21351-79-1 | |
149.91 | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
62750 | |
césium ; hydroxyde |
CsHO | |
MFCD00010964 | |
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution | |
CHEBI:33988 | |
[OH-].[Cs+] |
Spécification
Cesium hydroxide | |
21351-79-1 | |
Liquide | |
CsHO | |
MFCD00010964 | |
cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; hydroxyde | |
62750 | |
149.91 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
1.7400g/mL |
99% | |
Incolore | |
99.9% | |
CsOH | |
15, 2012 | |
Solubility in water: soluble | |
[OH-].[Cs+] | |
149.91 | |
CHEBI:33988 | |
99.9% | |
1.74 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'rtecsNumber' : FK9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.