Learn More
Fluorure de césium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10781271
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13400-13-0
Formule moléculaire CsF
Poids moléculaire (g/mol) 151.90
Numéro MDL MFCD00010960
Clé InChI XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
CID PubChem 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1251.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium fluoride
Point de fusion 682.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire CsF
Fieser 01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68
Merck Index 15,2011
Informations sur la solubilité Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine
Nom IUPAC césium ; fluorure
Poids de la formule 151.91
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.