Learn More
Chlorure de césium, Puriss. p.a., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
6 x 100 g
Conditionnement:
100g
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cesium Chloride |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CsCl |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 168.36g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Qualité | puriss. p.a. |
| Conditionnement | Flacon poly |