Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline), Fisher BioReagents
Pour l’isolement de l’ADN de phage, de l’ADN plasmide ou de l’ARN total.
255.00€ - 520.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-17-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClCs |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.36 |
Numéro MDL | MFCD00010955 |
Clé InChI | AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride |
CID PubChem | 24293 |
ChEBI | CHEBI:63039 |
Nom IUPAC | chlorure de césium |
SMILES | [Cl-].[Cs+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10648783
|
Fisher BioReagents
BP1595-500 |
500 g | Flacon poly |
255.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10386503
|
Fisher BioReagents
BP1595-1 |
1 kg | Flacon poly |
520.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Cette qualité économique de chlorure de césium peut être utilisée en l’absence d’incidence de niveaux faibles d’impuretés d’ions métalliques. Il est recommandé d’isoler l’ADN du phage, l’ADN plasmide ou l’ARN total.Identifiants chimiques
7647-17-8 | |
168.36 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
24293 | |
chlorure de césium |
ClCs | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
CHEBI:63039 | |
[Cl-].[Cs+] |
Spécification
1290°C | |
646°C | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
≥99.5 % | |
MFCD00010955 | |
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride | |
[Cl-].[Cs+] | |
168.36 | |
CHEBI:63039 | |
≥99.5% |
Cesium Chloride | |
7647-17-8 | |
5 to 9 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
ClCs | |
15, 2010 | |
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure de césium | |
24293 | |
168.36 | |
1.364 to 1.374 (at 25°C) |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Cesium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.